Merck
02554
Supelco
绿色 254nm 荧光指示剂
suitable for thin layer chromatography (TLC)
别名:
硅酸锌,锰掺杂型
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
形狀
powder
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
螢光
(shows a green fluorescence when illuminated with UV light (254 nm))
SMILES 字串
[Zn++].[Zn++].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
InChI 密鑰
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)