主要文件
1.09182
Supelco
Fluorescent indicator F₂₅₄
别名:
Fluorescent indicator F₂₅₄
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 G
$116.00
$116.00
预计发货时间2025年4月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 G
$116.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171501
EC索引号:
271-896-0
NACRES:
NA.21
$116.00
预计发货时间2025年4月30日详情
获取大包装报价
表单
solid
质量水平
杂质
≤0.01% Fe (Iron)
≤0.3% Water
pH值(酸碱度)
7.0 ( in H2O, suspension)
mp
1500 °C
溶解性
<0.1 g/L
密度
4.0 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1450 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Zn+2].[Zn+2].[Si]([O-])([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
InChI key
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
联系
Replaces: 9182-1; 9182
分析说明
Identity: conforms
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Water: ≤ 0.3 %
Application test for DC: conforms
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3