表单
solution
包装
pkg of 4 L
制造商/商品名称
Roche
pH值(酸碱度)
7.0
运输
ambient
储存温度
20-25°C
一般描述
20x 溶液
应用
盒装缓冲溶剂,预混合的SSC的缓冲溶剂,20倍用于:
- 作为 原位 原位杂交中的洗涤缓冲液以确定石蜡包埋的组织样本中miRNAs的表达
- 作为使用U2-OS细胞和原代神经元培养物的单分子荧光 原位 杂交(smFISH)方案中的洗涤缓冲液
- 作为滚环扩增(RCA)杂交缓冲液的一部分用于RNA的荧光 原位 测序(FISSEQ ),用于完整细胞和组织样本中的基因表达谱分析
特点和优势
- 稳定的20x柠檬酸钠(SSC)溶液,使用0.2 μm孔径膜过滤纯化
- 抗酶促和非酶促降解
- 不含核酸酶或蛋白酶活性
- 可在室温下储存
分析说明
Absence of contaminants: Free of DNase and RNase according to the current Quality Control procedures.
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
Malgorzata J Latallo et al.
Methods (San Diego, Calif.), 162-163, 12-22 (2019-03-25)
The central dogma of molecular biology reaches a crescendo at its final step: the translation of an mRNA into its corresponding protein product. This process is highly regulated both spatially and temporally, requiring techniques to interrogate the subcellular translational status