Merck
11051458001
Roche
dCTP
=98%, solution, 100 mM, suitable for DNA sequencing, suitable for DNA amplification
别名:
dCTP, 2′-脱氧胞苷-5′-三磷酸, 脱氧胞苷-5′-三磷酸, 2′-
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 μL
$283.00
$283.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
250 μL
$283.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16N3O13P3
分子量:
467.16
UNSPSC代码:
41116100
$283.00
请联系客服了解存货情况
质量水平
描述
Lithium salt
方案
98%
表单
solution
用途
sufficient for 6,250 standard reactions (PCR)
包装
pkg of 250 μL (25 μmol)
制造商/商品名称
Roche
浓度
100 mM
技术
DNA amplification: suitable
DNA sequencing: suitable
储存温度
−20°C
一般描述
dCTP是一种100 mM的无色透明锂盐溶液 (pH 7)。
dCTP水溶液(pH 7),100 mM,锂盐。
应用
使用dCTP、锂盐用于DNA测序、标记以及所有类型的扩增反应或引物延伸反应。
质量
典型分析:
  • ≥98% dCTP (HPLC),≤1.5% dCDP (HPLC),≤0.5% dCMP (HPLC)
  • 吸光度测定 A250/A260、A280/A260、A290/A260
  • 按照现在的质量控制步骤,无DNase活性
  • 适用于PCR
单位定义
1 μmol dCTP = 9.6 A272 单位
储存及稳定性
该产品在-15至-25°C可储存到标签上印的失效期。
注意:避免反复冻融。分装后储存。
其他说明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
我们的PCR级脱氧核苷酸甚至比锂盐还纯,可确保您获得出色的PCR性能。PCR级脱氧核苷酸包含溶于PCR级水中的核苷酸钠盐。
出于便捷性的考虑,我们某些脱氧核苷酸也可以以下形式提供:
  • 核苷酸套装(所有4种核苷酸在独立的小瓶中)
  • 即用型核苷酸混合液(所有4种核苷酸的预混溶液)
它们还作为重要成分用于:
  • 试剂盒(独立小瓶中的dNTP、缓冲液和聚合酶)
  • 即用型混合液 [聚合酶、核苷酸及缓冲液(预混的2x溶液)]
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)