Merck
跳至
D4635
2′-脱氧胞苷 5′-三磷酸 二钠盐
≥95%
别名:
dCTP-Na2
登录 查看组织和合同定价。
选择规格
变更视图
规格/货号是否有货价格
10 mg
请联系客服了解存货情况
$146.00
25 mg
请联系客服了解存货情况
$323.00
100 mg
请联系客服了解存货情况
$951.00
1 g
预计发货时间2026年8月14日发货地SIGMA ALDRICH Pte Ltd
$4,540.00
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C9H14N3Na2O13P3
化学文摘社编号:
分子量:
511.12
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
$146.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
2′-脱氧胞苷5′-三磷酸(dCTP)通过从头途径或胞苷的多个磷酸化步骤合成。它被脱氨基为脱氧尿苷单磷酸(dUMP),后者可转化为脱氧胸苷三磷酸(dTTP)。
Application
2′-脱氧胞苷 5′-三磷酸二钠盐是用于 DNA 聚合酶驱动反应如聚合酶链反应、DNA 测序等分子生物学方法的三磷酸核苷之一。
2′-脱氧胞苷5′-三磷酸二钠盐已用于:
  • 在用于扩增链格孢菌(AM)毒素DNA的聚合酶链反应混合物中[1]
  • 用于添加毛细管电泳(CE)分析的寡核苷酸样品[2]
  • 用作5′-单磷酸腺苷(AMP)荧光素酶测定的组分[3]
Biochem/physiol Actions
2′-脱氧胞苷5′-三磷酸(dCTP)用于通过DNA聚合酶或逆转录酶合成DNA。dCTP是脱氧胞苷酸(dCMP)脱氨酶的变构调节剂。[4]它用于核苷酸库研究,核苷酸选择性和酶特异性研究,例如通过Rev1(一种γ家族DNA聚合酶)优选地掺入dCTP。[5]
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 1
此商品
D4913D7045DCTP-RO
dCTP 99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Roche
DCTP-RO
dCTP
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
99% (dNTP)
form
powder
form
liquid
form
aqueous solution
form
solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)