主要文件
XX1012514
Millipore
用于真空过滤的Millipore玻璃漏斗
15 mL, 25 mm, Borosilicate, Ground glass seal
别名:
Glass Filtration Funnel, Vacuum Funnel
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$260.00
$260.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$260.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
$260.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
技术
vacuum filtration: suitable
直径
25 mm
漏斗容量
15 mL
应用
filtration
运输
ambient
一般描述
Millipore玻璃真空过滤配件产品
玻璃漏斗,15 mL,25 mm,硼硅酸盐,磨口玻璃密封件
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
该产品是Millipore 25 mm玻璃微量分析过滤器支架套件的附件。
应用
玻璃漏斗,15 mL,25 mm,硼硅酸盐,毛玻璃密封