主要文件
XX5014704
Millipore
用于真空过滤的Millipore玻璃漏斗
500 mL, 47 mm, Borosilicate, Ground glass seal
别名:
Millipore真空漏斗, 真空过滤漏斗, 过滤玻璃漏斗
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$329.00
$329.00
预计发货时间2025年5月06日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$329.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
$329.00
预计发货时间2025年5月06日详情
材料
borosilicate glass
技術
vacuum filtration: suitable
直徑
47 mm
漏斗容量
500 mL
應用
filtration
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millipore玻璃真空过滤配件产品
玻璃漏斗,500 mL,47 mm,硼硅酸盐,毛玻璃密封
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
本品是Millipore 47 mm经典玻璃过滤器支架套件和Millipore 47 mm全玻璃过滤器支架套件的附件。