Merck
VPPH202NB1
Millipore
Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.2除病毒预过滤器
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Magnus 2.2 format, filtration area 1.53 m²
别名:
Viresolve® Pro Shield H
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
描述
Large volume processing
质量水平
产品线
Viresolve®
高度
9.50 cm (3.74 in.)
长度
34.29 cm (13.50 in.)
重量
5.8 kg (12.8 lb)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Viresolve® Pro过滤方案提供全面、灵活的模板式解决方案,用于单抗和重组蛋白生物生产的病毒清除。该病毒清除方案可为各种特性的料液提供验证过的最高水平的截留保证和生产效率。
Viresolve Pro Magnus除病毒过滤器一般用于过滤中等到大规模批次体积的蛋白质。Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.2除病毒预过滤器的过滤面积为1.53 m2,主要用于中试/小体积生产。
法律信息
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们