主要文件
TZA000010
Millipore
Steridilutor® NEO 装置
For liquid transfer from ampoules or vials to a diluent vial with septum pooling., pkg of 10 blisters per box, Single packed
别名:
Steridilutor® NEO装置,用于无菌检测
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
物料
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
质量水平
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
无菌性
sterile; γ-irradiated
制造商/商品名称
Steridilutor®
包装
pkg of 10 blisters per box, Single packed
输入
sample type pharmaceutical(s)
应用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
For liquid transfer from ampoules or vials to a diluent vial with septum pooling.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
运输
ambient
一般描述
液体转移试剂盒用Steridilutor® NEO设备可将敞口安瓿中的液体稀释到带有隔膜的稀释剂容器中。对于液体抗生素,强烈建议采用稀释步骤以降低抗菌剂的浓度。这样处理能降低试剂与过滤器结合的可能性。液体转移试剂盒单针是不带通气孔的管路和针组件。小直径双针连接供试品和稀释剂。该组件用于难以溶解的粉末,稀释和合并小瓶中的粘性产品以及抗生素。随后用合适的Steritest® Neo罐检测稀释的产品。
应用
用于液体转移的Steridilutor® NEO装置用于将液体从安瓿或小瓶转移到带有隔垫合并的稀释瓶中。管道和针头组件还用于稀释和合并小瓶中的产品。
法律信息
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
自备