主要文件
SX1247
Supelco
Sulfuric acid
95.5-96.5%, OmniTrace
别名:
硫酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2SO4
CAS号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
EC索引号:
231-639-5
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
硫磺酸95.5-96.5%, OmniTrace
等级
for inorganic trace analysis
质量水平
Agency
suitable for EPA 300
蒸汽密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸汽压
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
方案
93-98%
表单
liquid
pH值(酸碱度)
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
沸点
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.7 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm
痕量阳离子
Ag: ≤1 ppb
Al: ≤1 ppb
As: ≤0.5 ppb
Au: ≤0.5 ppb
Ba: ≤0.1 ppb
Be: ≤0.1 ppb
Bi: ≤0.1 ppb
Ca: ≤1 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Ce: ≤0.1 ppb
Co: ≤0.5 ppb
Cr: ≤0.5 ppb
Cs: ≤0.1 ppb
Cu: ≤0.5 ppb
Dy: ≤0.1 ppb
Er: ≤0.1 ppb
Eu: ≤0.1 ppb
Fe: ≤1 ppb
Ga: ≤0.1 ppb
Gd: ≤0.1 ppb
Ge: ≤1 ppb
Hf: ≤0.1 ppb
Hg: ≤0.1 ppb
Ho: ≤0.1 ppb
In: ≤0.1 ppb
K: ≤1 ppb
La: ≤0.1 ppb
Li: ≤0.5 ppb
Lu: ≤0.1 ppb
Mg: ≤1 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
Na: ≤1 ppb
Nb: ≤0.1 ppb
Nd: ≤0.1 ppb
Ni: ≤0.5 ppb
P: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.1 ppb
Pr: ≤0.1 ppb
Rb: ≤0.5 ppb
Rh: ≤0.5 ppb
Sb: ≤1 ppb
Sc: ≤0.1 ppb
Se: ≤10 ppb
Sm: ≤0.1 ppb
Sn: ≤1 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Tb: ≤0.1 ppb
Te: ≤0.1 ppb
Th: ≤0.1 ppb
Ti: ≤1 ppb
Tl: ≤0.1 ppb
Tm: ≤0.1 ppb
U: ≤0.1 ppb
V: ≤0.5 ppb
W: ≤0.5 ppb
Y: ≤0.1 ppb
Yb: ≤0.1 ppb
Zn: ≤1 ppb
Zr: ≤0.5 ppb
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O
运输
ambient
储存温度
room temp
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
全硝酸为灵敏的痕量金属分析和样品制备提供了经济的选择。这些酸被测试到PPB(十亿分之一)水平
包装
产品包装成HDPE瓶。每一个HDPE瓶包装成一个单独的瓶子运输箱。
法律信息
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
访问文档库
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.