主要文件
SX0760
Supelco
硫酸钠
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
Disodium Sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2SO4
CAS号:
分子量:
142.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-820-9
价格与库存信息目前不能提供
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
meets USP/NF
方案
≥99.0%
表单
crystals
杂质
≤0.01% Insoluble matter
缺失
≤0.5% loss on ignition
颜色
white
pH值(酸碱度)
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
溶解性
200 g/L
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
痕量阳离子
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析说明
Assay99.0% minCalcium (Ca)0.01% maxChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on ignition0.5% maxMagnesium (Mg)0.005% maxNitrogen compounds (as N)5ppm maxPhosphate (PO4)0.001% maxPotassium (K)0.01% maxpH of a 5% solution at 25°C5.2-9.2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1