Merck
798592
Sigma-Aldrich
硫酸钠
anhydrous, granular, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 G
$135.00
1 KG
$159.00
2.5 KG
$311.00
5 KG
$497.00
12 KG
$819.00
$135.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 G
$135.00
1 KG
$159.00
2.5 KG
$311.00
5 KG
$497.00
12 KG
$819.00
About This Item
线性分子式:
Na2SO4
CAS号:
分子量:
142.04
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
$135.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
ACS reagent
anhydrous
质量水平
产品线
Redi-Dri
方案
≥99%
表单
granular
powder
质量
free-flowing
杂质
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
缺失
≤0.5% loss on ignition
pH值(酸碱度)
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp
884 °C (lit.)
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
痕量阳离子
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
亚硫酸钠是一种无机盐,常用作有机合成中的试剂和催化剂。此外,由于其亲水并且与大多数有机化合物相容,它还被用作有机合成中的干燥剂。在后处理(work-up)过程中,以无水亚硫酸钠处理有机相以去除微量水。
应用
亚硫酸钠可与聚乙二醇一起用于双水相萃取系统,用于纯化生物分子。
特点和优势
  • 提高效率——免除需要松散硬化粉末的时间和精力
  • 安全——避免使用工具大力敲碎团块环保
  • 环保——减少废物因为它不会粘附在包装上
  • 经济——制备和溶剂化速度更快,提高效率并节约成本
  • 质量保证——经过专业检测的出色品质,无抗结剂
  • 灵活的用量选择——有从研究到放大级别的用量规格可供选择
法律信息
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
Carolina Cortés-Herrera et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(24) (2019-12-15)
Avocado (a fruit that represents a billion-dollar industry) has become a relevant crop in global trade. The benefits of eating avocados have also been thoroughly described as they contain important nutrients needed to ensure biological functions. For example, avocados contain
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.