主要文件
SX0395
Supelco
无水碳酸钠
anhydrous, powder, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
碳酸二钠盐, 纯碱, 苏打灰:
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2CO3
CAS号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
207-838-8
价格与库存信息目前不能提供
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
meets USP/NF
方案
≥99.5% dry basis
表单
powder
杂质
≤0.01% Insoluble matter
缺失
≤1.0% loss on heating, 285°C
颜色
white
pH值(酸碱度)
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
溶解性
212.5 g/L
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
痕量阳离子
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
anhydrous, powder, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
生化/生理作用
缓冲液成分,可用于去除外周膜蛋白。
分析说明
Assay (dried basis)99.5% minCalcium (Ca)0.03% maxChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormPowderHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)5ppm maxLoss on heating at 285°C1.0% maxMagnesium (Mg)0.005% maxPhosphate (PO4)0.001% maxPotassium (K)0.005% maxSilica (SiO2)0.005% maxSulfur compounds (as SO4)0.003% max
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1