等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.9% dry basis (acidimetric)
形狀
powder
效力
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.01% Insoluble matter
損耗
≤1% loss on drying, 300 °C
pH值
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
密度
2.53 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1100 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
正離子痕跡
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
缓冲液成分,可用于去除外周膜蛋白。
聯結
替代:SX0400-20; SX0400-5
分析報告
含量测定(酸量滴定法;以干物质计算): ≥ 99.9 %
不溶物: ≤ 0.01 %
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.001 %
硅酸盐(以SiO₂计): ≤ 0.005 %
总硫(以SO₄计): ≤ 0.003 %
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(ACS): ≤ 0.0005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Al(铝): ≤ 0.001 %
As(砷): ≤ 0.0001 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005%
K(钾): ≤ 0.005 %
Mg(镁): ≤ 0.0005 %
干燥失重 (300 °C): ≤ 1.0 %
符合ACS、ISO、Reag.Ph Eur
不溶物: ≤ 0.01 %
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.001 %
硅酸盐(以SiO₂计): ≤ 0.005 %
总硫(以SO₄计): ≤ 0.003 %
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(ACS): ≤ 0.0005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Al(铝): ≤ 0.001 %
As(砷): ≤ 0.0001 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005%
K(钾): ≤ 0.005 %
Mg(镁): ≤ 0.0005 %
干燥失重 (300 °C): ≤ 1.0 %
符合ACS、ISO、Reag.Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1