Merck
S7795
Sigma-Aldrich
无水碳酸钠
BioXtra, ≥99.0%
别名:
碳酸二钠盐, 纯碱, 苏打灰:
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2CO3
CAS号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
產品線
BioXtra
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
powder
雜質
≤0.02% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH值
11.2 (25 °C, 4 g/L)
mp
851 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
正離子痕跡
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.02%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES 字串
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
碳酸钠通常被称为苏打粉。索尔末法用氯化钠和石灰石生产碳酸钠。碳酸钠提高了稻草的预处理并提高了脱木素工艺。碳酸钠在提取生物活性代谢物中得到应用,如环氧二萜和生物碱,并从萃取物中去除酸性化合物。在盐诱导相分离萃取法(SIPSE)中,碳酸钠诱导相分离,提高了乙腈对等离子体的分配。
應用
碳酸钠已可用于:
  • 利用 榄仁树 提取物抑制α-葡萄糖苷酶活性
  • 作为酶联免疫吸附试验(ELISA)的碳酸氢盐/碳酸氢盐缓冲液的成分
  • 作为 共生孢子 生长培养基中的一种成分
生化/生理作用
缓冲液成分,可用于去除外周膜蛋白。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
ELISA to evaluate plasma anti-asparaginase IgG concentrations in patients with acute lymphoblastic leukemia
Wang B, et al.
Journal of Immunological Methods, 239(1-2), 75-83 (2000)
Sodium Carbonate: A Versatile Material (2000)
Analysis of Metals in Whole Cells, Thylakoids and Photosynthetic Protein Complexes in Synechocystis sp. PCC6803
Gandini C, et al.
Bio-protocol, 8(12), e2889-e2889 (2018)
alpha-glucosidase inhibitor activity of Terminalia species
Anam K, et al.
Int. J. Pharmacol., 5(9), 277-280 (2009)
Eduardo Isanta et al.
Water research, 80, 149-158 (2015-05-23)
Partial nitritation for a low-strength wastewater at low temperature was stably achieved in an aerobic granular reactor. A bench-scale granular sludge bioreactor was operated in continuous mode treating an influent of 70 mg N-NH4(+) L(-1) to mimic pretreated municipal nitrogenous
商品
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.