主要文件
SPGEA25NB6
Millipore
Millipore Express® PHF 0.2µm, OptiScale® 25mm Capsule
Fittings NB, Autoclavable
别名:
Millipore Express® PHF,OptiScale®囊式
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
产品名称
Millipore Express PHF Optiscale 25mm 0.2 µm NB, OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2
物料
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
质量水平
管理合规性
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
产品线
OptiScale® 25
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore Express®
参数
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
技术
bioburden reduction: suitable
长度
3.9 cm (1.52 in.)
宽度
1.21 in.
纯化柱标称长度
1.52 in. (39 mm)
直径
3.1 cm (1.2 in.)
过滤面积
3.5 cm2
杂质
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基质
Millipore Express® PHF
孔径
0.2 μm
配件
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
运输
ambient
一般描述
设备配置:胶囊
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书的润湿说明
  • 储存声明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Millipore Express 膜制造。
灭菌方法
在123 °C下进行60分钟的1个高压灭菌循环
分析说明
TOC/导电性
经过灭菌和15 mL控制水冲洗后,样品呈现每USP<64>低于500 ppb TOC并且每USP<64>低于1.3 µS/cm。
本产品经过测试,并且通过了血管注射剂中颗粒的USP<78>测试。
法律信息
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
相关内容
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.