Merck
C2456
Sigma-Aldrich
单克隆抗-胶原蛋白,I型 小鼠抗
clone COL-1, ascites fluid
别名:
1型胶原蛋白抗体, 胶原蛋白1型抗体, 胶原蛋白1型抗体 - 单克隆抗胶原蛋白,I型抗体产生于小鼠体内, 胶原蛋白I型抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
COL-1, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
bovine, human, pig, rat, rabbit, deer
技術
dot blot: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:2000 using human or other mammalian frozen sections
indirect ELISA: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
I型胶原蛋白[1α(I)]2α2分布于全身。这种纤维状胶原蛋白存在于真皮、骨骼、肌腱、韧带、牙本质、筋膜、巩膜、角膜、器官囊和纤维软骨中。它在组织中表现为典型的胶原纤维,其由密集排列的、细条纹的、具有明显直径变化的原纤维构成。I型胶原蛋白主要由成纤维细胞、成骨细胞、成牙本质细胞和成软骨细胞合成。I型胶原蛋白α1(COL1A1) 由定位于人染色体17q21.33的基因编码。它是人体中最丰富的细胞外基质(ECM)蛋白。1型胶原蛋白是骨骼、肌腱、皮肤和角膜的主要结构蛋白。编码的蛋白质是由两条α1 链和一条 α2 链组成的异源三聚体。
I型胶原蛋白对哺乳动物的纤维蛋白含量贡献最大。它也存在于动脉和细胞外基质中。该蛋白质具有细长的圆柱形结构,具有逐渐变细的末端。它具有一个左手螺旋,以及三个聚脯氨酸II型多肽链。
特異性
在ELISA(酶联免疫吸附测定)和斑点印迹中,抗体与天然(螺旋)形式的I型胶原反应。在热变性分子上测试时,该产品没有反应。在丙酮固定和未固定的冷冻切片的免疫组化染色中,可以看到结缔组织纤维的强染色。使用斑点印迹和ELISA(酶联免疫吸附测定)技术,抗体未表现出与II、III、IV、V、VI、VII、IX、X和XI型胶原的交叉反应。 抗体识别的表位对常规福尔马林固定和石蜡包埋敏感。
免疫原
牛皮胶原蛋白I型
應用
单克隆抗胶原I型可以用于通过各种免疫化学测定法(包括ELISA、斑点印迹和免疫组织化学)对I型胶原进行定位。通过人或其他哺乳动物冷冻切片的间接免疫荧光染色,确定了最小工作稀释度为1:2,000。
小鼠抗I型胶原蛋白单克隆抗体可用于:
  • 免疫组化
  • 斑点印迹技术
  • 间接免疫荧光染色
生化/生理作用
1型胶原通过提供机械支撑和抗张力而在细胞外基质中起结构作用。直接或间接涉及这种胶原蛋白类型的一些更重要的遗传疾病包括大多数成骨不全症和某些类型的Ehlers Danlos syndrome(埃莱尔-当洛综合征)。胶原蛋白抗体开发为检查结缔组织蛋白的分布和研究上皮 - 间充质相互作用、肿瘤发生、基底膜生物学在个体发育和上皮分化中的作用提供了一种有效方法。
I型胶原蛋白负责机械稳定性、弹性、强度和韧性,在肌腱、韧带、皮肤、角膜、骨骼、牙本质,以及许多其他组织中能观察到。
外觀
调理液
儲存和穩定性
存储在2-8°C,最长一个月。要长期存储,冻结工作等分试样。不建议反复冻融。不建议在“无霜”冰箱中储存。如果长期储存时发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途,或任何类型的消费,或应用于人或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Collagen: structure and mechanics, an introduction
Fratzl P.
Collagen: Structure and Mechanics, 1-13 (2008)
Pan Yeung et al.
PloS one, 10(12), e0144139-e0144139 (2015-12-15)
There is a growing trend for researchers to use in vitro 3D models in cancer studies, as they can better recapitulate the complex in vivo situation. And the fact that the progression and development of tumor are closely associated to
Collagen fibrillar structure and hierarchies
Collagen: Structure and Mechanics, 49-80 (2008)
Gene expressions of small leucine-rich repeat proteoglycans and fibulin-5 are decreased in pelvic organ prolapse
Soderberg M W, et al.
Molecular Human Reproduction, 15(4), 251-257 (2009)
Gemma Pascual et al.
PloS one, 8(11), e80647-e80647 (2013-11-16)
Composite biomaterials designed for the repair of abdominal wall defects are composed of a mesh component and a laminar barrier in contact with the visceral peritoneum. This study assesses the behaviour of a new composite mesh by comparing it with