主要文件
SCT137
Sigma-Aldrich
BioTracker 633红色线粒体染料
Live cell imaging mitochondrial dye that stains the membrane of mitochondria used to detect cell viability, metabolic activity and overall cell health.
别名:
Live cell imaging probe
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.47
价格与库存信息目前不能提供
一般描述
线粒体是在大多数细胞中大量发现的细胞器,其中发生呼吸和能量产生的生化过程。在代谢活跃的细胞中,线粒体通过维持跨内膜和外膜的质子梯度来产生膜电位。线粒体膜电位的丧失是细胞凋亡和不良细胞健康的标志。
BioTracker线粒体染料是用于染色活细胞中线粒体的荧光染色剂。染料是膜可渗透的,并且在线粒体膜中积累后会发出明亮的荧光。当线粒体在细胞死亡过程中去极化时,染色会丢失,从而可以监测细胞活率。
BioTracker 633红色线粒体染料可使用红色Cy5通道进行检测。荧光取决于线粒体膜电位,该染料可用于监测细胞凋亡过程中线粒体膜电位的变化。
光谱学性质
吸光度: 622nm
发射:648nm
应用
活细胞成像染色线粒体膜的线粒体染料,用于检测细胞活力、代谢活性和整体细胞健康。
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
研究类别
细胞成像
质量
光谱性质
吸光度: 622nm
发射:648nm
外形
冻干
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3