技術
cell based assay: suitable
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
ambient
一般說明
亲脂性羰花青染料广泛用于通过逆行标记法标记组织中的神经元,以及各种类型细胞的膜。这种染料在水相中的荧光很弱,但在脂质双分子层中的荧光很强。这种染料的染色稳定性高,毒性低,在细胞间的染料转移极少,因此适用于长期的细胞标记和跟踪研究。对活细胞进行染色时,染料会标记质膜,也会被带入内细胞区。与PKH染料不同,BioTracker细胞质膜染料不需要复杂的低渗标记方案。
与PKH染料不同,BioTracker细胞质膜染料不需要复杂的低渗标记方案,它们是即用型染料递送溶液,可直接加入正常培养基中以标记悬浮或粘附的培养细胞。
光谱性质
吸光度: 549nm
发射:565nm
与PKH染料不同,BioTracker细胞质膜染料不需要复杂的低渗标记方案,它们是即用型染料递送溶液,可直接加入正常培养基中以标记悬浮或粘附的培养细胞。
光谱性质
吸光度: 549nm
发射:565nm
應用
活细胞成像亲脂性羰花青膜染料,适用于长期荧光细胞标记和细胞追踪研究。
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
活细胞染料
研究类别
细胞成像
细胞成像
品質
光谱性质
吸光度: 549nm
发射:565nm
吸光度: 549nm
发射:565nm
外觀
液体
儲存和穩定性
将BioTracker 555橙色细胞质膜染料储存在2-8ºC下。避光保存。
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup