文件
SCT110
Sigma-Aldrich
BioTracker 488 绿色CSFE细胞增殖试剂盒
Live cell imaging cell proliferation kit based on carboxyfluorescein succinimidyl ester (CFSE) used for fluorescent cell labeling in flow cytometry applications.
别名:
Live cell imaging probe, Live cell proliferation detection
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.47
一般說明
BioTracker SE细胞增殖试剂盒被动扩散到活细胞中,用于长期细胞标记。它们最初是胺反应性染料的非荧光酯,但通过细胞内酯酶转化为荧光染料。然后,染料与细胞内蛋白质上的胺基共价反应,形成保留在细胞中的荧光偶联物。染色后,立即通过流式细胞术检测单个明亮的荧光群体。通过流式细胞仪直方图上连续变暗的荧光峰的出现表示标记后发生的每个细胞分裂(图1)。细胞增殖染料可用于追踪体内或体外的细胞分裂。染色可耐受固定和透化,用于后续的免疫染色。细胞增殖染料的替代应用包括均匀标记细胞质以进行显微镜检查,或标记细胞以通过酶标仪定量细胞数量。
光谱特性
吸光度: 495nm
发射:519nm
應用
基于羧基荧光素琥珀酰亚胺酯(CFSE)的活细胞成像细胞增殖试剂盒,用于流式细胞术应用中的荧光细胞标记。
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
研究类别
细胞成像
成分
1.10瓶BioTracker 488绿色CFSE染料(50µg)(CS224588)
2.1瓶无水DMSO(500µL)(CS224578)
品質
光谱性质
吸光度: 495nm
发射:519nm
外觀
调理液
儲存和穩定性
将BioTracker 488 绿色CSFE细胞增殖试剂盒储存在-20ºC。避光保存。
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。理想情况下,应在使用当天制备5 mM DMSO储备液。可以储存等分试样以备后用,但活性可能会随着时间的推移而降低。染料只能在染色前立即添加到水性缓冲液中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
访问文档库
Tsui-Wen Chou et al.
Cell death & disease, 12(8), 756-756 (2021-08-02)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterized by the death of midbrain dopamine neurons. The pathogenesis of PD is poorly understood, though misfolded and/or aggregated forms of the protein α-synuclein have been implicated in several neurodegenerative disease processes, including