Merck
SAU100ML20EP10
Millipore
Mobius®标准储液袋套装,100 mL,带接口,PureFlex膜,silver
100mL Standard PureFlex
别名:
Mobius® 2D标准储液袋套装,带接口,silver
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
物料
PureFlex film (with hanger)
质量水平
产品线
EMPROVE® Single Use
Mobius®
参数
100 mL sample volume
长度
15.2 cm (6.0 in.)
宽度
8.3 cm (3.3 in.)
配件
female Luer outlet fitting (with cap)
组分
铂固化硅胶管,3 mm ID x 6 mm OD,18英寸长,NovaSeal密封技术
C-Flex374管,1/8英寸内径 x 1/4英寸外径,18英寸长
管夹
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
相关内容
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.