主要文件
S7117
Sigma-Aldrich
ApopTag 塑料盖玻片
APOPTAG Plastic Coverslips are designed to be custom fitted to the specific APOPTAG kit application.
别名:
Plastic coverslip
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
制造商/商品名称
ApopTag
Chemicon®
技术
activity assay: suitable (apoptosis)
运输
ambient
一般描述
APOPTAG 塑料盖玻片旨在定制安装到特定的APOPTAG 试剂盒应用中。 每个盖玻片的尺寸为2.5“x 1”。
应用
可以使用塑料盖玻片来确保每单位样品面积施加恒定体积的溶液。但是,它们的处理时间会减慢方案的速度。 每平方厘米的塑料盖玻片将需要表5(S7100,S7101)和表10(S7110,S7111,S7160)中所示的试剂体积,因此每单位组织面积上施加的试剂体积可以保持恒定。要覆盖的表面总等于塑料盖玻片的面积,而不是标本的面积。
塑料盖玻片可以修剪成任何所需的尺寸和形状。如果使用大于标准盖玻片的标本,则试剂盒′产量将降低。
当使用含有抗地高辛配基抗体(S7100、S7101、S7110、S7111)的ApopTag 试剂盒时,可在孵育步骤中使用塑料盖玻片与以下试剂:工作强度TdT,和抗地高辛抗体。当使用ApopTag 荧光素直接试剂盒(S7160)时,塑料盖玻片可以在工作强度TdT的孵育步骤中使用。
基本盖玻片法描述如下:
为了制作一对“标准区域”(~5 cm2)样本盖玻片,将塑料盖玻片(提供的)切成两半,并在整个宽度上折叠1 cm的处理标签,然后急剧弯曲(参见插页中的图3)。
排干一个载玻片约10秒钟,然后轻拍工作台上纸巾上的液滴。用折叠抹布擦干载玻片的背面和侧面。小心吸干组织切片或细胞周围的区域,或者使用连接到抽吸真空器上的移液器抽吸溶液。
根据需要,使用滴瓶或移液器将试剂溶液涂抹到要覆盖的区域的一端。
通过处理标签抓住塑料盖玻片,并使其另一端接触载玻片上的试剂液滴。将盖玻片稍微拱起,缓慢向下滚动,使溶液通过毛细管作用扩散。如果溶液未均匀分布,则倾斜载玻片,直到流量到达所有边缘。
将塑料盖玻片涂在显微镜载玻片上,以最大程度地减少可能引起可变酶反应或检测的捕获气泡。
将载玻片面朝上放置在移液器上,置于加湿室内。载玻片边缘不应接触任何东西,以防止试剂排水。
储存及稳定性
室温储存。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。