主要文件
RAWP04700
Millipore
MF-Millipore膜滤器, 孔径1.2 µm
MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
别名:
MCE膜过滤器,孔径1.2 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
产品RAWP04700监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質等級
描述
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore
Millipore
參數
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
過濾器直徑
47 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
5%
顏色
white
折射率
n/D 1.512
基質
MF-Millipore
孔徑
1.2 μm pore size
82 % porosity
起泡點
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MF-Millipore 滤膜由纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的生物惰性混合物制成,被广泛用于分析和研究应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
-用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
-具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
-可与环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌方法相容
过滤器编码:RAWP
應用
澄清水溶液
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
Questions
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    2 out of 5 stars.
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for your rating. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.