文件
XX7100004
Millipore
管道,3/16 in. ID x 140 cm,硅胶
别名:
Flexible silicone tubing, Silicone tubing
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
材料
silicone tubing
品質等級
內徑
4.8 mm (0.1875 in.)
長度
1.4 m (4.6 ft)
140 cm
運輸包裝
ambient
一般說明
分析不锈钢过滤器支架可用于细菌学样品的真空过滤或颗粒物污染分析。
特点 & 优势:
•有三种直径,有四种可用的漏斗尺寸,以容纳250 mL的样品
• 带有250 mL漏斗的支架配有漏斗盖,可以使用附件过滤装置进行通风
• 可以高压灭菌或火焰灭菌
应用:
细菌或微粒污染分析
分析过滤器支架
XF2004710 100 mL过滤器支架,47 mm,不锈钢
XF2004725 250 mL过滤器支架,47 mm,不锈钢
XX1002540 50 mL过滤器支架,25 mm,不锈钢
XX1002540的更换部件:
XX1002503弹簧夹,25 mm,铝制
XX1002535垫圈,PTFE涂层
用于25 mm过滤器支架的XX1002542底座组件
XX2004718 8号塞子,9.5 mm(3/8 in.)孔,硅胶
XX5002501支撑网,25 mm,不锈钢
XF2004710和XF2004725的更换部件:
XF2004755不锈钢漏斗,100 mL
XF2004756不锈钢漏斗,250 mL
XF2004758不锈钢支撑玻璃料
XX1004703弹簧夹,47 mm,铝制
XX1004708 8号多孔塞,硅胶
配件
SLFG02550 Millex注射器过滤器,Fluoropore® PTFE,疏水性,非无菌,25 mm
XX1004705真空过滤瓶,1 L
XX1004744真空过滤瓶,4 L
XX7100004管,3/16 in. ID x 140 cm,硅胶
法律資訊
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
相关内容
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.