Merck
所有图片(5)
主要文件
MCFLX4710
Millipore
MILLICUP-FLEX,47 mm,一次性过滤装置
250 mL, Solvent-Resistant, GL45 Connection, Single-Use, Nonsterile
别名:
Disposable filtration unit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41101708
NACRES:
NB.43
漏斗容量:
250 mL
材料:
polypropylene device
材料
polypropylene device
無菌
non-sterile
技術
vacuum filtration: suitable
漏斗容量
250 mL
接頭
inlet funnel
outlet bottle top
應用
filtration
相关类别
一般說明
Millicup-FLEX 非无菌、真空驱动过滤装置将一次性过滤的便利性与传统真空过滤玻璃器皿的灵活性和兼容性相结合。Millicup-FLEX 过滤装置采用耐溶剂的模块化组件,为过滤各种水溶液和有机溶液提供了一种安全有效的方法,允许用户直接过滤到 GL45 真空级过滤瓶中,并选择 47mm 圆盘膜(分开售卖)。Millicup-FLEX 过滤系统的即装即用、无夹设计使得无需过滤前清洁——节省了时间并最终降低了样品污染的风险。过滤后,250mL 漏斗和膜支撑环可轻松断开,以便直接接触膜。
特点&优势:
  • 与有机和水性溶剂兼容
  • 符合人体工程学的无夹设计
  • 降低污染风险
  • 直接过滤到真空级储存瓶中
  • 过滤后易取膜(膜单独出售)
  • 完全可回收的组件
提供2个版本:
  • 半可重复使用套件:10 个漏斗,带 2 个半可重复使用的膜支撑环和真空管适配器(MCFLX4702)
  • 一次性套件:10 个漏斗,带 10 个一次性膜支撑环和真空管适配器(MCFLX4710)
Millicup-FLEX 过滤装置的所有 3 个组件都是完全可回收的,最大限度地减少对环境的影响。
應用
  • 实验室过滤
  • 空气/气体/有机溶剂过滤和排气
  • 水、缓冲液或水性溶液的澄清
  • 环境分析
  • 食品与饮料
  • 工业质控
  • 医药产品分析
  • 水质监测
直接患者护理:否
成分
套件包括:10 个漏斗、10 个支撑环和 10 个真空管适配器
原則
真空
外觀
色码:透明,带有蓝色转接口
访问文档库
商品
Methods and tutorial video for filtration techniques in contamination analysis using a faster alternative to glass vacuum filtration systems.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
了解过滤器选择以及样品和流动相过滤如何影响HPLC反压和柱寿命。
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
查看所有结果
相关内容
Methods and tutorial video for filtration techniques in contamination analysis using a faster alternative to glass vacuum filtration systems.
Millicup™-FLEX disposable vacuum filter was designed to reduce contamination and save time. The solvent-resistant unit allows for filtration into storage bottles.