主要文件
PX1405
Supelco
氯化钾
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KCl
CAS号:
分子量:
74.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-211-8
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
meets USP/NF
方案
99.0-100.5% (silver nitrate titration)
表单
crystals
杂质
≤0.005% Insoluble matter
颜色
white
pH值(酸碱度)
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
沸点
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
痕量阳离子
Ba: ≤0.001%, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
可用于磷酸盐缓冲液制备,以及蛋白提取和溶解。
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析说明
Assay (argentometric)99.0-100.5%Barium (Ba)Passes test (Limit about 0.001%)Bromide (Br)0.01% maxCalcium (Ca)0.002% maxChlorate and nitrate (as NO3)0.003% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodide (I)0.002% maxIron (Fe)3ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.001% maxpH of a 5% solution at 25°C5.4-8.6
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1