主要文件
567547
Millipore
磷酸氢二钠
Molecular Biology Grade; Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers.
别名:
磷酸钠 二元, 磷酸二钠, 磷酸二钠, 磷酸氢二钠, 磷酸氢钠
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 G
$172.00
1 KG
$595.00
$172.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 G
$172.00
1 KG
$595.00
About This Item
线性分子式:
Na2HPO4
CAS号:
分子量:
141.96
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161700
NACRES:
NA.25
$172.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
描述
Merck USA index - 14, 8659
质量水平
方案
≥98.5% (titration)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
颜色
white
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
溶解性
water: 10%
痕量阳离子
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
吸附
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
异质活性
DNases, proteases, RNases, none detected
运输
ambient
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
与一元磷酸钠(目录号567545或567549)一起用于制备生物缓冲液。
分子生物学试剂(吸光度:≤260 nm和280 nm处为0.01)。
警告
毒性:刺激性(B)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1