Merck
P3C005C10
Millipore
带Ultracel® 膜的Pellicon® 3 盒式超滤膜包
5 kDa, C screen, 1.14 m2
别名:
Pellicon® 3盒式膜包,带ULTRACEL® 5 kDa滤膜,C型筛网,1.14 m2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104903
eCl@ss:
32031602
价格与库存信息目前不能提供
物料
cap (Polypropylene-encapsulated stainless steel end cap)
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene (Screen (feed))
polypropylene housing
质量水平
产品线
Pellicon®
储存条件
do not freeze
参数
4-8 L/min-m2 flow rate
技术
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
高度
2.4 cm (0.93 in.)
长度
20.6 cm (8.1 in.)
过滤面积
1.14 m2
尺寸
68 mL , Volume (permeate)
85 mL , Volume (feed)
宽度
17.8 cm (7 in.)
178 mm
基质
(Ultracel)
孔径
5 kDa pore size
pH值(酸碱度)
2-13
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® 3平板膜包(Ultracel®膜)这种技术领先、高性能的膜包非常适合现今的’高浓度的治疗用抗体,可适应较高的操作压力、温度、浓度和苛刻的清洗要求。
从小规模到大规模生产,Pellicon® 3平板膜包适合用于研究、工艺放大/缩小、应用开发和大规模生产。Pellicon® 3膜包坚固可靠的设计和自动化制造工艺带来无可匹敌的性能一致性,有利于不同大小产品之间的线性缩放。Pellicon® 3膜包更丰富的尺寸规格选择更加便于放大和缩小工艺开发。简洁流畅的设计方便操作人员轻松快速地操作、安装和拆卸Pellicon® 3膜包。构造材质耐受广泛的化学清洁剂,保证切向流系统恰当清洁。
应用
单克隆抗体、重组和非重组蛋白、疫苗
特点和优势
  • 复合膜技术使产品收率最优
  • 从实验室到生产规模,快速可靠的放大/缩小
  • 坚固可靠的设计适应较高的操作压力、温度和苛刻的清洗要求
  • 自动化生产带来无懈可击的性能一致性和可靠性
  • 容易组装和清洁
  • 耐受极端的温度和化学介质
  • 提供不同筛网选择,实现最佳工艺优化
其他说明
这些产品是在遵守良好生产规范的工厂中生产的。
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们