主要文件
PXC005C50
Millipore
带 Ultracel® 膜的 Pellicon® XL 滤芯
filtration area 50 cm2, NMWCO 5 kDa
别名:
Pellicon XL Ultrafiltration Module Ultracel 5 kDa 0.005 m2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104903
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
物料
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene screen
质量水平
特点
holdup volume 3.2 mL
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
0.03-0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
技术
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
长度
18.8 cm (7.4 in.)
宽度
3 cm (1.2 in.)
过滤面积
50 cm2
滤膜标称面积
50 cm2
重量萃取物
≤7.5 mg/device
基质
Ultracel®
孔径
5 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
2-12
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
滤器类型:超滤
设备配置:盒式膜包
过滤器编码:PLCCC
特点和优势
C型筛(粗筛)
包装
润湿,保存
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
分析说明
重量提取物:水冲洗后
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1