Merck
NAU0020L30EP5
Millipore
Mobius ®银色20 L标准PureFlex端口袋
20L Standard PureFlex
别名:
Mobius® 2D标准储液袋套装,带接口,silver
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
材料
PureFlex film (with hanger and support rod)
品質等級
產品線
EMPROVE® Single Use
Mobius®
參數
20 L sample volume
長度
65.4 cm (25.7 in.)
寬度
43.1 cm (16.9 in.)
接頭
female Luer outlet fitting (with cap)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
成分
铂固化硅胶管,内径3/8″ x 外径5/8″,长18 ″,NovaSeal密封技术(″=英寸)
C-Flex 374管,内径3/8″ x 外径5/8″,长18″
铂固化硅胶管,内径1/4″ x 外径1/2″,长18″
管夹
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
商品
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.