主要文件
MX1456
Supelco
二甲基亚砜
OmniSolv®
别名:
DMSO, 甲基亚砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2SO
CAS号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352119
酶委員會索引編號:
200-664-3
化驗:
≥99.9% (GC)
技術:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
189 °C (lit.)
蒸汽壓力:
0.42 mmHg ( 20 °C)
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽密度
2.7 (vs air)
品質等級
200
300
蒸汽壓力
0.42 mmHg ( 20 °C)
產品線
OmniSolv®
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.05% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤5 ppm
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 87 °C
溶解度
1000 g/L
密度
1.10 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤263 nm
紫外吸收
λ: 263 nm Amax: ≤1.00
λ: 270 nm Amax: ≤0.40
λ: 275 nm Amax: ≤0.25
λ: 280 nm Amax: ≤0.20
λ: 335 nm Amax: ≤0.02
λ: 350-400 nm Amax: ≤0.01
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI 密鑰
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
MX1456P-6 and MX1456P-1 are packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
準備報告
Product filtered through a 0.2 μm filter
分析報告
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 263 nm1.00AU maxUV Abs. at 270 nm0.40AU maxUV Abs. at 275 nm0.25AU maxUV Abs. at 280 nm0.20AU maxUV Abs. at 335 nm0.02AU maxUV Abs. at 350 - 400 nm0.01AU maxUV Cut-off263nm maxWater (H2O)0.05% max
法律資訊
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
访问文档库
相关内容
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.