Merck
D4540
Sigma-Aldrich
二甲基亚砜
≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
别名:
DMSO, 甲基亚砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2SO
CAS号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.71
蒸汽密度
2.7 (vs air)
蒸汽壓力
0.42 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
技術
cell culture | plant: suitable
cryopreservation: suitable
雜質
<0.1% water (Karl Fischer)
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
溶解度
H2O: miscible (completely)
密度
1.10 g/mL (lit.)
SMILES 字串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI 密鑰
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
二甲基亚砜已用于:
  • 制备双酚A(BPA)
  • 细胞增殖测定(MTT测定)
  • 化学敏感性测定
  • 用作所有凋亡测定类实验的载体对照
  • 乙氧基试卤灵-O-去乙基化 (EROD)测定
生化/生理作用
DMSO(二甲基亚砜)是一种有机溶剂,具有多种药物活性作用,如止痛、利尿、抑菌、膜渗透、抗炎、血管舒张和胆碱酯酶抑制。它是木材行业的副产品,用作工业溶剂。DMSO还可用作治疗间质性膀胱炎和关节炎的治疗剂。
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Pharmacotherapy of joint and tendon disease
Equine Sports Medicine and Surgery E-Book: Basic and clinical sciences of the equine athlete, 473-473 (2013)
Curcumin promotes apoptosis, increases chemosensitivity, and inhibits nuclear factor kappaB in esophageal adenocarcinoma
Hartojo W, et al.
Translational Oncology, 3(2), 99-108 (2010)
Modeling of cancer metastasis and drug resistance via biomimetic nano-cilia and microfluidics
Kuo C T, et al.
Biomaterials, 35(5), 1562-1571 (2014)
Herbal and nutritional supplements for painful conditions
Pain Procedures in Clinical Practice, 187-204 (2011)
Evaluation of the sub-lethal toxicity of Cu, Pb, bisphenol A and polychlorinated biphenyl to the marine dinoflagellate Cochlodinium polykrikoides
Ebenezer V and Ki J S
Algae, 27(1), 63-63 (2012)
商品
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
用于细胞系冷冻保存的良好细胞库操作实践概述。