Merck
276855
Sigma-Aldrich
二甲基亚砜
anhydrous, ≥99.9%
别名:
DMSO, 甲基亚砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2SO
CAS号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.7 (vs air)
蒸汽壓力
0.42 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9%
形狀
liquid
自燃溫度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
雜質
<0.005% water
蒸發殘留物
<0.0005%
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
溶解度
H2O: miscible (completely)
密度
1.10 g/mL (lit.)
SMILES 字串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI 密鑰
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二甲基亚砜是一种非极性质子溶剂,通常用作有机反应中的反应介质和试剂。
應用
二甲基亚砜可用作将异腈转化为异氰酸酯的一种氧化剂。由草酰氯活化的DMSO可用于将长链醇氧化成羰基化合物。
包裝
18L、200L采用Pure-Pac®不锈钢容器封装;100 mL, 250ml、1 L、2 L、6×1 L采用Sure/Seal®瓶封装
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
其他說明
Pure-Pac® II容器需要Micromatic MacroValve耦合器用于分配溶剂,Z560723。
如需关于二甲基亚砜混溶性的相关信息,请访问以下链接:
二甲基亚砜混溶性/不混溶性表
货号276855-4X2L的产品即将停产。请订购276855-2L单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
法律資訊
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
A Practical Synthesis of Isocyanates from Isonitriles: Ethyl 2-Isocyanatoacetate
Hoang VLe and Ganem B
Organic Syntheses, 89, 404-404 (2012)
Dimethyl sulfoxide oxidations.
Epstein WW & Sweat FW.
Organic Syntheses, 67(3), 247-260 (1967)
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals
Royal Society of Chemistry null
Oxidation of long-chain and related alcohols to carbonyls by dimethyl sulfoxide" activated" by oxalyl chloride.
Mancuso AJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(12), 2480-2482 (1978)
Young-Keun Yang et al.
Nature protocols, 2(7), 1740-1745 (2007-07-21)
This protocol describes detailed procedures for the preparation of a rhodamine-based mercury probe and for its applications to the detection of mercury in cells and vertebrate organisms. The mercury probe 1, which is prepared in two steps from rhodamine 6G
商品
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.