克隆
61-3E7, monoclonal
种属反应性
primate, mouse, human, rat
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... BACE1(23621)
一般描述
′阿尔茨海默氏病(AD)的特征是在大脑中逐渐形成不溶性淀粉样斑块和由4-kD淀粉样b-肽(Ab)组成的血管沉积物。通过β-分泌酶对β-淀粉样蛋白前体蛋白(APP)的N末端进行蛋白水解,从而启动Ab的产生。然后,通过γ-分泌酶在其C末端的蛋白水解作用释放Ab肽。由于这两种蛋白酶都是治疗干预的主要候选物,因此正在进行大量研究以鉴定这两种酶。人类跨膜天冬氨酸蛋白酶(Asp2),称为BACE,已被表征并显示具有b-分泌酶的所有特性。现在共有四个小组证实BACE(或Asp2)是β-分泌酶的令人信服的候选者。
BACE是Mr=70 kDa的N-糖基化整合膜天冬氨酰蛋白酶。成熟的BACE是通过一系列翻译后蛋白水解切割和糖基化从未成熟形式产生的。序列分析表明,BACE的未成熟形式包含一个N末端信号序列(残基1-21),然后是一个大的催化结构域、一个跨膜结构域(残基461-477)和一个短的胞质结构域(残基478-501)。通过位于内质网(ER)中的信号肽酶将信号序列(1-21)从未成熟形式切割下来,产生从残基22开始的proBACE蛋白(Mr=75kDa)。通过切割24个N末端残基(aa 22-45)修饰proBACE蛋白,从而产生成熟的BACE蛋白。
BACE是Mr=70 kDa的N-糖基化整合膜天冬氨酰蛋白酶。成熟的BACE是通过一系列翻译后蛋白水解切割和糖基化从未成熟形式产生的。序列分析表明,BACE的未成熟形式包含一个N末端信号序列(残基1-21),然后是一个大的催化结构域、一个跨膜结构域(残基461-477)和一个短的胞质结构域(残基478-501)。通过位于内质网(ER)中的信号肽酶将信号序列(1-21)从未成熟形式切割下来,产生从残基22开始的proBACE蛋白(Mr=75kDa)。通过切割24个N末端残基(aa 22-45)修饰proBACE蛋白,从而产生成熟的BACE蛋白。
特异性
与BACE(β位点APP裂解酶)反应。通过蛋白质印迹显示对BACE2无反应性。
免疫原
对应于人BACE C末端的合成肽。
表位:C末端
应用
使用经验证可用于 IP & WB的抗BACE抗体(C末端,克隆61-3E7)检测BACE。
研究子类别
神经退行性疾病
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白质印迹法:1 μg/mL;识别前体和成熟形式: 在还原蛋白质印迹上为~60-75kDa。BACE是N末端糖基化的,这导致了较宽的尺寸范围。
人、大鼠、小鼠和猴多聚甲醛固定组织的免疫组织化学。
表达BACE的细胞的免疫细胞化学。首选丙酮或甲醇固定;4% PFA 5′,RT接着0.1% triton X-100 1小时,也可以使用。建议1:200-1:500,优化是必要的。
免疫沉淀:
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
人、大鼠、小鼠和猴多聚甲醛固定组织的免疫组织化学。
表达BACE的细胞的免疫细胞化学。首选丙酮或甲醇固定;4% PFA 5′,RT接着0.1% triton X-100 1小时,也可以使用。建议1:200-1:500,优化是必要的。
免疫沉淀:
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
目标描述
约60-75 kDa
外形
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 液体。缓冲液=0.02 M磷酸钠,0.25 M NaCl和0.1%叠氮化钠。
纯化蛋白A
储存及稳定性
自发运之日起,在2–8°C条件下可稳定保存1年。分装保存以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,需在融化后和取下盖子之前将原始样品管进行离心。
分析说明
对照
脑
脑
其他说明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Li Zhu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(44), 32050-32063 (2013-09-21)
Recent studies link synaptojanin 1 (synj1), the main phosphoinositol (4,5)-biphosphate phosphatase (PI(4,5)P2-degrading enzyme) in the brain and synapses, to Alzheimer disease. Here we report a novel mechanism by which synj1 reversely regulates cellular clearance of amyloid-β (Aβ). Genetic down-regulation of
Sindhu Ramesh et al.
PloS one, 13(1), e0190350-e0190350 (2018-01-13)
Honokiol (poly-phenolic lignan from Magnolia grandiflora) is a Sirtuin-3 (SIRT3) activator which exhibit antioxidant activity and augment mitochondrial functions in several experimental models. Modern evidence suggests the critical role of SIRT3 in the progression of several metabolic and neurodegenerative diseases.
BACE1 and BACE2 enzymatic activities in Alzheimer's disease.
Ahmed, RR; Holler, CJ; Webb, RL; Li, F; Beckett, TL; Murphy, MP
Journal of Neurochemistry null
Dynamin 1 regulates amyloid generation through modulation of BACE-1.
Zhu, L; Su, M; Lucast, L; Liu, L; Netzer, WJ; Gandy, SE; Cai, D
Testing null
Beta-secretase activity increases with aging in human, monkey, and mouse brain.
Fukumoto, H; Rosene, DL; Moss, MB; Raju, S; Hyman, BT; Irizarry, MC
The American Journal of Pathology null