克隆
C5, monoclonal
种属反应性
mouse
种属反应性(根据同源性预测)
human, rat
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
MiTF(小眼畸形相关转录因子)是一种碱性螺旋-环-螺旋-亮氨酸拉链(b HLH ZIP)转录因子,与色素沉着、肥大细胞和骨骼发育有关。MiTF突变导致听力色素综合征(auditory pigmentary syndrome),如人类的Waardenburg II型和IIa型综合征,以及Tietz 综合征。MiTF有两种已知的亚型,不同之处在于NH2 末端的66个氨基酸。较短的形式在黑素细胞中表达,并出现52kDa 和 56kDa两个条带,在破骨细胞中和B16黑素瘤细胞(但不是其它黑素瘤细胞系)以及肥大细胞和心脏中,较长的Mi形式在60-70kDa出现条带簇。MiTF 在各种细胞(如神经嵴衍生的黑素细胞、肥大细胞、破骨细胞和视杯衍生的视网膜色素上皮)的分化中起关键作用。 Mi 是一种碱性螺旋-环-螺旋-亮氨酸拉链(b-HLH-ZIP)转录因子,与色素沉着、肥大细胞和骨骼发育有关。Mi突变导致人类的Waardenburg II型综合征。在小鼠中,皮肤、眼睛和内耳中色素细胞(pigmented cell)的的大量缺失导致骨胳石化症以及自然杀伤细胞和肥大细胞的缺陷。二维胰蛋白酶图谱分析(tryptic mapping)表明,这些黑素细胞亚型在c-Kit诱导的磷酸化方面不同。骨石化大鼠株系中大基因组缺失(large genomic deletion ),包括Mi 的3′一半中的大多数b-HLH-ZIP 区。与野生型大鼠、小鼠和人破骨细胞相比,这些动物的破骨细胞缺乏Mi 蛋白。
特异性
在蛋白质印迹中,它识别52-56kDa的双联体(doublet ),经鉴定为小眼畸形(Mi)的黑素细胞亚型的丝氨酸磷酸化和未磷酸化形式。Mi 有两种已知的亚型,不同之处在于NH2 末端的66个氨基酸。较短的形式在黑素细胞中表达,并出现52kDa 和 56kDa两个条带,在破骨细胞中和B16黑素瘤细胞(但不是其它黑素瘤细胞系)以及肥大细胞和心脏中,较长的Mi形式在60-70kDa出现条带簇。它与Mi的黑素细胞以及非黑素细胞亚型发生反应。在DNA 迁移率变化试验( mobility shift assay)中,该抗体不与其它b-HLH-ZIP 因子反应。
免疫原
以人小眼畸形蛋白的N末端片段免疫的RBF/DnJ 小鼠脾细胞,与小鼠骨髓瘤NS1 细胞融合产生的杂交瘤。
应用
免疫沉淀:
先前批次的该抗体已用于IP。 (2 µg/mg 蛋白裂解液)
凝胶超迁移实验(Gel supershift assay):
先前批次的该抗体已用于EMSA。
免疫组化(石蜡):
先前批次的该抗体已用于冷冻和福尔马林/石蜡组织切片的IH 。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
先前批次的该抗体已用于IP。 (2 µg/mg 蛋白裂解液)
凝胶超迁移实验(Gel supershift assay):
先前批次的该抗体已用于EMSA。
免疫组化(石蜡):
先前批次的该抗体已用于冷冻和福尔马林/石蜡组织切片的IH 。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
抗小眼畸形(Mi)抗体(克隆C5 )是用于检测小眼畸形的小鼠单克隆抗体,也称小眼畸形相关转录因子,&已在EMSA、IHC、IHC(P)、 IP & WB中进行了检验。
质量
通过蛋白质印迹对小鼠脑裂解物进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:500的稀释液在10 μg小鼠脑裂解物中检测到Mi。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:500的稀释液在10 μg小鼠脑裂解物中检测到Mi。
目标描述
53-56 kDa
外形
形式:纯化
纯化小鼠单克隆IgG1,溶于含有0.08%叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水中。
储存及稳定性
自收到之日起,以未稀释的等分试样形式可于-20ºC条件下稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻/融循环,其可能会损伤到IgG1并影响产品性能。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻/融循环,其可能会损伤到IgG1并影响产品性能。
分析说明
对照
501 Mel 人黑色素瘤细胞,野生型人、大鼠和小鼠破骨细胞
501 Mel 人黑色素瘤细胞,野生型人、大鼠和小鼠破骨细胞
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Chelsey D Kline et al.
Cancers, 14(20) (2022-10-28)
TR1 and other selenoproteins have paradoxical effects in melanocytes and melanomas. Increasing selenoprotein activity with supplemental selenium in a mouse model of UV-induced melanoma prevents oxidative damage to melanocytes and delays melanoma tumor formation. However, TR1 itself is positively associated
Pakavarin Louphrasitthiphol et al.
Molecular cell, 79(3), 472-487 (2020-06-13)
It is widely assumed that decreasing transcription factor DNA-binding affinity reduces transcription initiation by diminishing occupancy of sequence-specific regulatory elements. However, in vivo transcription factors find their binding sites while confronted with a large excess of low-affinity degenerate motifs. Here, using
Anai Gonzalez-Cordero et al.
Human gene therapy, 29(10), 1124-1139 (2018-03-28)
Adeno-associated viral vectors are showing great promise as gene therapy vectors for a wide range of retinal disorders. To date, evaluation of therapeutic approaches has depended almost exclusively on the use of animal models. With recent advances in human stem
Luis Sánchez-Del-Campo et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 40(1), 117-117 (2021-04-02)
The application of immune-based therapies has revolutionized cancer treatment. Yet how the immune system responds to phenotypically heterogeneous populations within tumors is poorly understood. In melanoma, one of the major determinants of phenotypic identity is the lineage survival oncogene MITF
Marcos Seoane et al.
Oncogene, 38(19), 3616-3635 (2019-01-18)
The melanocytic lineage, which is prominently exposed to ultraviolet radiation (UVR) and radiation-independent oxidative damage, requires specific DNA-damage response mechanisms to maintain genomic and transcriptional homeostasis. The coordinate lineage-specific regulation of intricately intertwined DNA repair and transcription is incompletely understood.