文件
MAB3420A4
Sigma-Aldrich
Tau-1抗体,克隆PC1C6,Alexa Fluor 488偶联物
clone PC1C6, from mouse, ALEXA FLUOR 488
别名:
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
ALEXA FLUOR 488
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
PC1C6, monoclonal
物種活性
mouse, rat
物種活性(以同源性預測)
bovine (immunogen homology)
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
Tau是一种微管结合蛋白,可稳定生长中的轴突中的微管,其会在成对的螺旋丝(PHF)中被过度磷酸化,成对的螺旋丝(PHF)是与阿尔茨海默症’相关的神经原纤维病变的主要纤维成分。Tau的过度磷酸化被认为是导致PHF组装的关键事件。已经鉴定出六种Tau蛋白同工型,所有这些同工型都可被糖原合酶激酶3(GSK 3)磷酸化。细胞和亚细胞定位:原位抗tau-1抗体对神经元轴突具有严格的特异性。该抗体不会对细胞体或神经元树突进行染色,也不会对任何其他细胞类型进行染色(4)。但是,这种体内细胞内特异性在培养中并未得到维持:抗tau-1抗体可染色培养中生长的大鼠海马神经元的轴突、细胞体和树突(5)。最初认为抗tau-1抗体的特异性代表了tau对轴突的限制性表达。后来的研究表明,这种特异性取决于磷酸化的状态。在去磷酸化的样品(用碱性磷酸酶处理的样品)中,抗tau-1抗体可对星形胶质细胞、神经胶质细胞和神经元的轴突、细胞体和树突进行染色,而在未处理的样品中,抗tau-1抗仅会染色轴突(6)。(抗tau-1抗体识别的表位可能位于磷酸化位点或附近。)
特異性
该抗体可与人、大鼠和牛脑中所有已知电泳形式的tau结合(一维SDS-PAGE)。
免疫原
纯化的变性牛微管相关蛋白。
應用
研究子类别
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
该Tau-1抗体(克隆PC1C6,Alexa Fluor 488偶联物)经验证可用于IC、IH法检测Tau-1。
品質
通过免疫组化在成年小鼠脑组织中进行了评估。
免疫组化分析:该抗体的1:100稀释液在成年小鼠脑组织中检测到Tau-1。
標靶描述
计算分子量为79 kDa。 Uniprot描述了33至81 kDa的同工型。
外觀
纯化的小鼠单克隆IgG1与生物素偶联,溶于含0.1%叠氮化钠和15 mg/mL BSA的PBS中。
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释等分试样避光冷藏于 2-8°C,可保存6个月。
分析報告
对照
成年小鼠脑组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Regulation of axon growth by the JIP1-AKT axis.
Dajas-Bailador, F; Bantounas, I; Jones, EV; Whitmarsh, AJ
Journal of Cell Science null
Neuroprotection and axon regeneration by novel low-molecular-weight compounds through the modification of DOCK3 conformation.
Namekata, et al.
Cell death discovery, 9, 166-166 (2023)
Dongdong Zhang et al.
Nature neuroscience, 27(2), 232-248 (2024-01-04)
Neurovascular coupling (NVC) is important for brain function and its dysfunction underlies many neuropathologies. Although cell-type specificity has been implicated in NVC, how active neural information is conveyed to the targeted arterioles in the brain remains poorly understood. Here, using