主要文件
MAB1217-I
Sigma-Aldrich
抗-Fmc-7抗体(B细胞淋巴细胞标记物),克隆Fmc-7抗体
clone Fmc-7, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品MAB1217-I监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
Fmc-7, monoclonal
种属反应性
human
技术
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgMκ
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MS4A1(931)
一般描述
B细胞是在体液免疫应答中起重要作用的淋巴细胞,与之相反,细胞介导的免疫应答受T细胞控制。B细胞的主要功能是产生对抗可溶性抗原的抗体。B细胞是适应性免疫系统的必要成分。FMC-7 B淋巴细胞标记物是一种105 kDa B细胞限制性抗原,在大约50%的成年人外周血B细胞中表达。在体内受到B细胞激活后,FMC7的表达首先增加。涉及抗体分泌的B细胞缺少了FMC7决定因子。单克隆抗体FMC7是正常血液中B 淋巴细胞的一个亚群。FMC7识别的抗原的表达似乎与成熟相关,它可区分不同类型的B细胞白血病。
免疫原
HRIK(人B淋巴母细胞)对应于人Fmc-7 (B淋巴细胞标记物)。
应用
流式细胞分析: 4.0 µg的该抗体在外周血单核细胞中检测到Fmc-7 (B淋巴细胞标记物)。
该抗-Fmc-7(B淋巴细胞标记物)抗体经过验证可用于 WB 和FC 中检测 Fmc-7(B淋巴细胞标记物)。
质量
通过蛋白质印迹对THP-1细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:2.0 µg/mL的该抗体在10 µg THP-1细胞裂解液中检测到Fmc-7(B淋巴细胞标记物)。
目标描述
观测值〜105 kDa。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgMκ,溶于含有0.1 M Tris、10mM甘氨酸、0.5M NaCl和0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1