主要文件
IT5SP0016
Millipore
IT5 ancillary material kit - Collection of all power cables, hoses, etc. that comes standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151819
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
制造商/商品名称
Integritest®
质量水平
高度
102 mm
4 in.
宽度
8 in.
深度
6 in.
重量
16 oz
相容性
for use with INTEGRITEST® 5
储存温度
2-30°C
法律信息
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany