Merck
BR143255
BRAND®专用实验室管件
I.D. × O.D. × W 2 mm × 4 mm × 1 mm, L 20 m
别名:
专用实验室管件, 管件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.35
材料
PVC
製造商/商標名
BRAND 143255
內徑 × 外徑 × 寬度
2 mm × 4 mm × 1 mm
長度
20 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Particularly high-grade material, manufactured to a first-class standard. Good flexibility and chemical resistance make this tubing ideal for use with apparatus assemblies. Autoclavable (121 °C).
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG