主要文件
Z190381
Sigma-Aldrich
Aldrich® 烧瓶型喷雾器
Replacement flask, capacity 75 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$78.50
$78.50
国内现货,预计发货时间2025年4月28日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$78.50
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.51
$78.50
国内现货,预计发货时间2025年4月28日详情
物料
black rubber cap
borosilicate glass
flat bottom
无菌性
non-sterile
特点
with cap
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
75 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带 #15 Ace-Thred 连接口和喷雾头的锥形烧瓶。
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
替代部件
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Questions
  1. what is the diameter (size) of the nozzle of flask type chromatography sprayer Z190373
    1 answer
    1. The threaded neck of the flask has an I.D of 15 mm and the sprayer portion or 'nozzle' has an I.D. of 1 mm as indicated in the image below: