包装
pack of 5 sheets
质量水平
参数
90 sec/4 cm capillary flow rate
基材厚度
2 mil (50 μm)
filter W × L
30.5 cm × 25 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Hi-Flow™ Plus膜经过特别设计和优化,独具适合快速诊断技术——侧向 层析检测的出色一致性和高性能。侧向层析 检测有助于快速便捷地检测/定量生物样品 (包括血液、唾液和尿液)中存在的分析物, 例如抗体和抗原。Hi-Flow™ Plus膜是这类应用的理想 选择。Hi-Flow ™ Plus膜提供各种毛细流动时间和底板选择,提高检测性能, 灵活满足各种检测设计要求。Hi-Flow™ Plus 90 (HF090)膜适用于速度至关重要、样本 丰裕而灵敏度无关紧要的情形 。这种Hi-Flow™ Plus 90包装 包含5张试用装2密耳背衬硝化纤维素膜, 标称毛细管流动时间为90 s/4 cm。
应用
- Hi-Flow™ Plus膜 是一种重要的侧向层析原料, 适合多种侧向应用,包括传染病检测(新冠、HIV、流感、疟疾、 STD等),还有女性健康、生物标志物检测、 药物滥用检测、药物开发、环境检测、农业 应用、食品安全、产品质量检测和动物健康。
- 适合所有 侧向层析检测方法,包括竞争法、夹心法和多重 检测法。
- 经过优化,适于 定性和定量检测,良好匹配各种侧向层析 检测颗粒,包括胶体金纳米颗粒、染色/荧光 微球等。
- 适于侧向 层析测试,用于检测 血液、唾液、尿液、鼻咽拭子、汗液等各种样本基质中的 分析物。
特点和优势
特点:
- 严格稳健的制造工艺,表面性质均一,流动均匀。
- 专有的表面化学,专 为侧向层析使用而特别优化。
- 质量等级高:MQ400。
- 值得信赖的合作伙伴和 品牌,拥有数十年的膜制造 经验。
- 高产能,高库存水平,多条 生产线。
- 便利包装, 有多种规格可选。
- 在线提供生产规模数量产品, 配送及时。
- 我们提供完整的解决方案;除了
- Hi-Flow Plus膜,我们还提供 贯穿侧向层析全流程的原料以及检测方法开发服务: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/ivd-development-manufacturing/lateral-flow-services。
- 一致的毛细流动时间与膜厚度。
- 出色的表观形态, 让液体可以均匀地 在膜表面上流动和分散。
- 形成清晰、鲜明和均一的检测线和 控制线。
- 优异的批内和批间质量稳定性。
- 检测灵敏度更佳。
- 出色的可重现性。
- 侧向层析检测产品产量 提高。
- 快速 配送。
- 供应稳定不中断。
- 提供强大的技术支持。
法律信息
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3