主要文件
MSRLN04
Millipore
Multiscreen® 96孔板,PTFE薄膜
pore size 0.45 μm, non-sterile
别名:
96-Well PTFE Plate, PTFE 96-Well Plate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 PKG
$2,580.00
$2,580.00
预计发货时间2025年6月30日详情
选择尺寸
变更视图
50 PKG
$2,580.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
$2,580.00
预计发货时间2025年6月30日详情
物料
PTFE membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
polyolefin copolymer
质量水平
描述
Clear, Sterile, Hydrophilic Polytetrafluoroethylene (PTFE), 0.45 µm pore size memebrane, 0.5mL volume, Polyolefin copolymer device, 50 plates
无菌性
non-sterile
产品线
MultiScreen®
特点
hydrophilic
lid
制造商/商品名称
MultiScreen®
参数
0.5 mL sample volume (per well)
技术
solubility assay: suitable
高度
14.6 mm
长度
128 mm
宽度
85.5 mm
过滤面积
0.28 cm2
板尺寸
96 wells
孔最大体积
500 μL
工作体积
0.3 mL
孔径
0.45 μm pore size
吸附类型
low binding surface
运输
ambient
一般描述
无论您’的应用是什么,密理博都为满足您的具体应用需求开发出适用的过滤板。MultiScreen过滤板长期以来一直都是促进药物研发和生命科学研究的可靠工具。
HTS 过滤板(以 MS 开头的货号)
- MultiScreenHTS过滤板专为自动工作站的大呑吐量应用而开发。坚固的侧壁更易于使用,充裕的表面提供了贴条形码标签的地方。每个板孔都单独密封,防止培养基互扰,而且下排水是可以取下的,从那里可以接触到滤膜。过滤板有96孔和384孔平台,具有广泛的膜和塑料选择。
- Millipore’s的新型MultiScreen HTS+大流量过滤板设计减轻了非特异性结合,减小了背景噪音和信号强度的差异,尤其是对生化筛选测定。
传统过滤板(以 MA 开头的板货号)
- 传统的多孔设计对要求将滤膜浸入测定皿的许多应用特别有价值。易于拆卸的下排水管和独特的板设计是Elispot、PAMPA、细胞筛选(迁移、侵袭或趋化性)或topcount检测用户等分析的理想选择。
配件 – MultiScreenHTS真空多联装置
- MultiScreenHTS真空多联装置专门设计用于与MultiScreenHTS过滤板配合使用。这一组合提供了优化的过滤特征以及无缝自动化整合。
Millicell测定板
- 除了传统的测定板,过滤板还有配装细胞培养皿的型号,用于培养和测定悬浮的和粘附的细胞系。在滤板上生长的细胞比在传统塑料基质上生长的细胞分化更好,从而产生更多的体内样结果。该滤板/托盘组合可用于多种细胞测定,包括转运、毒性和筛选测定。
过滤器代码:RL
应用
最大3,000 x g
研究类别
测定
一般过滤
核酸
外形
色码:透明
其他说明
自动化兼容:是
法律信息
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
实验方案
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
相关内容
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.