FAK100
肌动蛋白细胞骨架/黏着斑染色试剂盒
The Actin Cytoskeleton & Focal Adhesion Staining Kit consists of TRITC-conjugated phalloidin, anti-Vinculin & DAPI for the immunofluorescent staining of actin filaments in the cytoskeleton as well as the nucleus of the cells.
别名:
Actin Staining Kit
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
推荐产品
生物源
mouse
品質等級
物種活性
bovine, pig, human, rabbit
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
運輸包裝
wet ice
相关类别
一般說明
肌动蛋白细胞骨架和局灶性粘连染色试剂盒由三个组件(TRITC结合的鬼笔环肽,抗纽蛋白和DAPI)组成,用于对细胞骨架,局灶性接触以及细胞核中的肌动蛋白丝进行免疫荧光染色。
肌动蛋白细胞骨架和局灶性粘连染色试剂盒中提供的试剂和物料足以进行100次测试(包括对照)。
引言
肌动蛋白细胞骨架是由肌动蛋白聚合物和多种相关蛋白组成的高度动态的网络。肌动蛋白细胞骨架的功能是介导全部真核细胞中的多种基本生物学功能,包括细胞内和细胞外运动以及结构支持。 为了执行这些功能,必须在时间和空间上严格调节肌动蛋白细胞骨架的组织。 因此,与肌动蛋白细胞骨架相关的许多蛋白质可能是控制肌动蛋白组装的信号通路的靶标。肌动蛋白的细胞骨架组装在多个水平上受到调节,包括将肌动蛋白单体(G蛋白)组织成肌动蛋白聚合物,以及将肌动蛋白聚合物超组织成丝状网络(F-肌动蛋白-微丝的主要成分)[1]。肌动蛋白聚合物向丝状网络的这种超组织是由肌动蛋白侧结合或交联蛋白介导的[2,3,4]。肌动蛋白细胞骨架是一种动态结构,可响应刺激和细胞周期进程而迅速改变形状和组织。因此,其正常调节的破坏可能会导致细胞转化,从而导致癌症。已显示转化细胞比未转化细胞含有更少的F-肌动蛋白,并表现出F-肌动蛋白水平与细胞周期的非典型协调[5]。细胞内肌动蛋白丝的定向分布是细胞形状和运动性的重要决定因素。因此,
局灶性粘连和粘附连接是膜相关复合物,可作为肌动蛋白丝的成核位点,并作为细胞外部、质膜和肌动蛋白细胞骨架之间的交联剂[6]。粘着斑的功能是结构性的,将外部的ECM与内部的肌动蛋白细胞骨架相连。 它们也是信号转导的位点,响应粘连而启动信号传导途径。粘着斑由附着于细胞外基质的整联蛋白型受体组成,并与含有纽蛋白(通用的局灶性粘连标记物)、塔林、α-肌动蛋白、桩蛋白、张力蛋白、酶和局灶性粘连激酶(FAK)的蛋白复合物在细胞内相关[7,8]。
CHEMICON′s肌动蛋白细胞骨架和局灶性粘连染色试剂盒(目录号FAK100)是一种非常敏感的免疫细胞化学工具,其中包含荧光标记的鬼笔环肽(TRITC偶联的鬼笔环肽),绘制肌动蛋白丝的局部取向以及针对纽蛋白的小鼠单克隆抗体,对细胞中焦点接触的染色非常特异。
肌动蛋白细胞骨架和局灶性粘连染色试剂盒中提供的试剂和物料足以进行100次测试(包括对照)。
引言
肌动蛋白细胞骨架是由肌动蛋白聚合物和多种相关蛋白组成的高度动态的网络。肌动蛋白细胞骨架的功能是介导全部真核细胞中的多种基本生物学功能,包括细胞内和细胞外运动以及结构支持。 为了执行这些功能,必须在时间和空间上严格调节肌动蛋白细胞骨架的组织。 因此,与肌动蛋白细胞骨架相关的许多蛋白质可能是控制肌动蛋白组装的信号通路的靶标。肌动蛋白的细胞骨架组装在多个水平上受到调节,包括将肌动蛋白单体(G蛋白)组织成肌动蛋白聚合物,以及将肌动蛋白聚合物超组织成丝状网络(F-肌动蛋白-微丝的主要成分)[1]。肌动蛋白聚合物向丝状网络的这种超组织是由肌动蛋白侧结合或交联蛋白介导的[2,3,4]。肌动蛋白细胞骨架是一种动态结构,可响应刺激和细胞周期进程而迅速改变形状和组织。因此,其正常调节的破坏可能会导致细胞转化,从而导致癌症。已显示转化细胞比未转化细胞含有更少的F-肌动蛋白,并表现出F-肌动蛋白水平与细胞周期的非典型协调[5]。细胞内肌动蛋白丝的定向分布是细胞形状和运动性的重要决定因素。因此,
局灶性粘连和粘附连接是膜相关复合物,可作为肌动蛋白丝的成核位点,并作为细胞外部、质膜和肌动蛋白细胞骨架之间的交联剂[6]。粘着斑的功能是结构性的,将外部的ECM与内部的肌动蛋白细胞骨架相连。 它们也是信号转导的位点,响应粘连而启动信号传导途径。粘着斑由附着于细胞外基质的整联蛋白型受体组成,并与含有纽蛋白(通用的局灶性粘连标记物)、塔林、α-肌动蛋白、桩蛋白、张力蛋白、酶和局灶性粘连激酶(FAK)的蛋白复合物在细胞内相关[7,8]。
CHEMICON′s肌动蛋白细胞骨架和局灶性粘连染色试剂盒(目录号FAK100)是一种非常敏感的免疫细胞化学工具,其中包含荧光标记的鬼笔环肽(TRITC偶联的鬼笔环肽),绘制肌动蛋白丝的局部取向以及针对纽蛋白的小鼠单克隆抗体,对细胞中焦点接触的染色非常特异。
應用
研究子类别
细胞骨架
细胞骨架
研究类别
细胞结构
细胞结构
成分
Vinculin单克隆抗体,纯化克隆7F9(部件号90227)。一瓶含有100μL浓度为1 mg/mL的
TRITC结合鬼笔环肽(部件号90228)。一个含有15 μg DAPI
的小瓶(部件号90229)。一个装有100μ L的小瓶。
TRITC结合鬼笔环肽(部件号90228)。一个含有15 μg DAPI
的小瓶(部件号90229)。一个装有100μ L的小瓶。
儲存和穩定性
当存储在2-8º C,试剂盒的组分可在有效期内一直保持稳定。 请勿冷冻或暴露在高温下。到期后,请丢弃所有剩余的试剂。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
其他客户在看
Cell culture and motility study on a polymer surface with a nanometer-scaled stripe structure.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry null
Patterning discrete stem cell culture environments via localized self-assembled monolayer replacement.
Langmuir null
High intracellular iron oxide nanoparticle concentrations affect cellular cytoskeleton and focal adhesion kinase-mediated signaling.
Small null
Design of a novel fibronectin-mimetic peptide-amphiphile for functionalized biomaterials.
Langmuir, 22, 3259-3264 (2006)
Mitochondria-targeted peptide MTP-131 alleviates mitochondrial dysfunction and oxidative damage in human trabecular meshwork cells.
Investigative Ophthalmology & Visual Science null