主要文件
ES009
Millipore
p-NPP单一试剂,黄色,碱性磷酸酶底物(可溶性)
500 ml p-NPP Single Reagent, Yellow, Alkaline Phosphatase Substrate (soluble) for ELISA.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
表单
liquid
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
λmax
405 nm
应用
对硝基苯基磷酸盐(p-NPP)是用于碱性磷酸酶含量测定的常规产品。它通常以片剂或粉末形式提供,并在测定前立即溶解在适当的缓冲液中。也可以使用液态p-NPP浓缩物,但也必须在缓冲液中稀释。CHEMICON,Inc.现在提供在二乙醇胺(DEA)缓冲液中稳定的p-NPP,可即时使用。DEA缓冲液包含Mg++和Zn++离子,可最佳激活碱性磷酸酶标记的探针。
这是基于磷酸酶的ELISA分析的极佳底物。
它产生黄色的可溶性最终产物,并在405 nm至410 nm处读取。可以进行动力学和终点测定。
外形
p-NPP,专有稳定剂中的单一组分底物。
色码:黄色
储存及稳定性
在2-8°C下保存长达一年。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形图
Health hazardCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
商品
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.