主要文件
BI0341
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B
Novabiochem®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116006
价格与库存信息目前不能提供
產品線
Novabiochem®
品質等級
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
製造商/商標名
Novabiochem®
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
一般說明
Biosynthesis Novabiochem®
應用
BI0341-0201 is packagedin 24/400 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
分析報告
Assay (1-methylimidazole): 9.5-10.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 89.0-91.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2