主要文件
ABT256
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
rabbit polyclonal
别名:
Collagen alpha-1(I) chain, Alpha-1 type I collagen
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μL
$674.00
$674.00
预计发货时间2025年5月06日详情
选择尺寸
变更视图
100 μL
$674.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
$674.00
预计发货时间2025年5月06日详情
产品名称
抗-Telo I 型胶原蛋白,A1/COL1A1, from rabbit, purified by affinity chromatography
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
mouse, human, sheep
技术
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... COL1A1(1277)
一般描述
胶原α-1(I)链(UniProt P02452;也称为α-1 I型胶原)由人的COL1A1基因(基因ID 1277)编码。胶原蛋白是细胞外基质(ECM)的主要成分,并形成肌腱,韧带和骨骼的原纤维。I型胶原由两条αI链和一条α2链组成。最初产生的α-1 I型胶原蛋白是1464个氨基酸的前体形式,带有信号肽序列(a.a. 1-22)和两个前肽序列(a.a. 23-161 和 a.a. 1219 –1464),该序列的去除产生成熟α-1(I) 链。成熟α-1(I) 链主要包括夹在两个非螺旋片段之间的一个大的三螺旋区(a.a. 179-1192),该非螺旋片段称为N末端端肽(a.a. 162-178;编号基于前体形式)和C末端端肽(a.a. 1193-1218;编号基于前体形式)。胶原可以通过酶法或非酶法从组织中提取。使用蛋白水解酶胃蛋白酶提取的胶原对应于大的三螺旋区域,称为端胶原,因为N末端和C末端端肽均已被胃蛋白酶裂解。另一方面,通过非酶方法(例如通过酸提取)获得的胶原制剂在两端具有完整的端肽。
特异性
基于高序列同源性,预计可与多种物种(包括哺乳动物、鸟类和两栖动物)发生反应。
针对源自C末端端肽(而非N末端端肽)区域的序列,产生了货号ABT257的抗Telo-I型胶原蛋白(A1/COL1A1)。该多克隆抗体可检测前体形式和成熟的胶原蛋白α-1(I)链,而不是蛋白水解酶制备的端胶原,因为缺乏C末端端肽序列。
免疫原
线性肽,对应于源自人I型胶原蛋白(A1/COL1A1) C末端端肽区的序列。
表位:C末端端肽区
应用
抗-Telo I型胶原蛋白抗体(A1/COL1A1)是针对Telo I型胶原蛋白的抗体,用于蛋白质印迹、流式细胞仪、免疫组化。
研究子类别
粘附(CAMs)
研究类别
细胞结构
蛋白印迹分析:一个代表性批次在小鼠肺和皮肤组织裂解液中检测到Telo I型胶原蛋白(A1/COL1A1)。
流式细胞术分析:一个代表性批次在小鼠肺组织中检测到Telo I型胶原蛋白(A1/COL1A1)。
免疫组化分析:一个代表性批次在小鼠肺组织中检测到Telo I型胶原蛋白(A1/COL1A1)。
质量
通过蛋白质印迹在小鼠肝脏组织裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000稀释液在1 µg小鼠肝脏组织裂解液中检测到Telo I型胶原蛋白(A1/COL1A1)。
目标描述
观测值〜180 kDa
外形
亲和纯化
纯化兔多克隆溶于含有0.05%叠氮化钠PBS的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Chloe M Stanton et al.
Disease models & mechanisms, 14(9) (2021-08-10)
Brittle cornea syndrome (BCS) is a rare recessive condition characterised by extreme thinning of the cornea and sclera. BCS results from loss-of-function mutations in the poorly understood genes ZNF469 or PRDM5. In order to determine the function of ZNF469 and