Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB1402151
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
mouse monoclonal, 3G3
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$727.00
$727.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 μG
$727.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$727.00
请联系客服了解存货情况
产品名称
单克隆抗-COL1A1 小鼠抗, clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
3G3, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.79 kDa
种属反应性
human, mouse
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同位素/亚型
IgG3κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... COL1A1(1277)
一般描述
COL1A1(I 型胶原蛋白 α1 链)基因编码 I 型胶原蛋白的 α1 链前体。I 型胶原蛋白的三螺旋由两条 α 链组成,这种蛋白质定位于结缔组织,主要在骨骼、角膜、真皮和肌腱中表达。COL1A1 定位于人类染色体 17q21.33。90% 的骨基质由 I 型胶原蛋白组成。
免疫原
COL1A1(NP_000079.1,1021 a.a.~ 1108 a.a)带有GST标签的部分重组蛋白。仅GST标签的MW为26 KDa。
序列
EGSPGRDGSPGAKGDRGETGPAGPPGAPGAPGAPGPVGPAGKSGDRGETGPAGPAGPVGPVGARGPAGPQGPRGDKGETGEQGDRGIK
生化/生理作用
属于胶原蛋白家族的蛋白质支撑并滋养肌腱、软骨、皮肤和眼巩膜等身体组织。COL1A1(I 型胶原蛋白 α1 链)基因的突变与许多结缔组织疾病有关,例如 Ehlers-Danlos 综合征 VIA 型、Ehlers-Danlos 综合征经典型、成骨不全型 I-IV 型、特发性骨质疏松症以及 Caffey 病。COL1A1 与一种特殊类型的皮肤肿瘤相关,称为突起性皮肤纤维肉瘤,该肿瘤是由生长因子的过度表达导致的。采用交替多聚腺苷酸化信号鉴定出了该基因的两个转录物。
外形
溶于pH7.4的磷酸盐缓冲盐水中的溶液
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Clinical utility gene card for: Ehlers?Danlos syndrome types I?VII and variants-update 2012.
Mayer K, et al.
European Journal of Human Genetics, 21(1) (2013)
Epidemiology, genetics and treatments for myopia.
Yu L, et al.
International journal of ophthalmology, 4(6), 658-658 (2011)
Masamichi Hayashi et al.
BMC cancer, 14, 108-108 (2014-02-21)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the major causes of cancer-related death especially among Asian and African populations. It is urgent that we identify carcinogenesis-related genes to establish an innovative treatment strategy for this disease. Triple-combination array analysis was performed
Nicolas R Chevalier et al.
Communications biology, 4(1), 770-770 (2021-06-25)
While the colonization of the embryonic gut by neural crest cells has been the subject of intense scrutiny over the past decades, we are only starting to grasp the morphogenetic transformations of the enteric nervous system happening in the fetal
Aspek Klinik, Genetik dan Molekuler Osteogensis Imperfekta.
Mariska M and Auerkari E I
Journal of Dentistry, 14(2), 95-110 (2015)