主要文件
ABC331
Sigma-Aldrich
抗-PALB2抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Partner and localizer of BRCA2, FANCN
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品ABC331监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... PALB2(79728)
一般描述
BRCA2的伙伴和定位蛋白(PALB2)是DNA断裂的同源重组修复所需的关键蛋白。 它可作为BRAC1-PALB2-BRAC2 复合物形成过程中的支架蛋白(scaffold protein ),该复合物是同源重组必不可少的。 作为BRAC2的伴侣蛋白,PALB2可定位BRAC2并使其稳定。PALB2使得BRAC2可以进行重组修复并行使检查点功能(checkpoint functions)以及DNA修复功能。通过结合BRAC2,PALB2有助于BRCA2 避免降解。 PALB2 位于细胞核,并且至少有四种已知的亚型。 PALB2 缺陷与许多种乳腺癌、胰腺癌3型(PNCA3)以及骨髓疾病(范可尼贫血互补组,FANCN)有关。这些患者患有多种心脏、四肢、皮肤畸形以及恶性肿瘤。EMD-Millipore’抗-PALB2兔多克隆抗体已通过蛋白质印迹法在人SK-N-SH 细胞裂解物样品中进行了检验。
免疫原
对应于人PALB2的KLH偶联线性肽。
应用
免疫组化分析: 一个代表性批次的1:250-1,000稀释液在人乳腺癌组织中检测到SPALB2。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗-PALB2抗体是一种兔多克隆抗体,经验证可用于蛋白质印迹&IHC。
质量
通过蛋白质印迹法在SK-N-SH细胞裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:2 µg/ml该抗体可在15 µg的SK-N-SH细胞裂解液中检测到PALB2。
目标描述
观察值〜180 kDa。在某些裂解物中可以出现未表征的条带。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2