化驗
≥98% (weight)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
≤0.5% hFSH (weight)
≤1% hGH, hLH, hTSH (weight)
顏色
white
pI
5.73
溶解度
acidified ethanol: soluble
methanol: soluble
儲存溫度
−20°C
一般說明
来自脑垂体的天然人催乳素。哺乳动物泌乳所需的单链肽激素。催乳素受体存在于乳腺组织,肾上腺,卵巢,睾丸,肾脏和肝脏中。
来自脑垂体的天然人催乳素。哺乳动物泌乳所需的单链肽激素。催乳素受体存在于乳腺组织,肾上腺,卵巢,睾丸,肾脏和肝脏中。功效:≥30 IU/mg(WHO 3rd IS 84/500)。
生化/生理作用
功效:≥30 IU/mg(WHO 3rd IS 84/500)≥ 30 IU/mg(WHO 1st IRP 75/504)
警告
毒性:致癌/致畸(D)
準備報告
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的个体组织而制备。
重構
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3