生物来源
human pituitary glands
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 9414
无菌性
non-sterile
方案
≥95% (weight)
表单
lyophilized solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
技术
enzyme immunoassay: suitable
杂质
≤0.1% hPRL (weight)
≤0.2% hGH, hFSH (weight)
≤0.3% hLH (weight)
溶解性
0.05 M PBS: 1 mg/mL
运输
dry ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... TSHB(7252)
一般描述
生化/生理作用
甲状腺刺激素对甲状腺产生轻度持续刺激,从而维持活动的糖蛋白激素。促甲状腺激素(TSH)可调节甲状腺滤泡细胞中T3和T4的释放。TSH主要靶向甲状腺并维持其活动。它可调节甲状腺滤泡细胞中T3和T4激素的释放。TSH与TSH受体(TSHR)结合并触发Gs和Gq通路。Gs通路的激活刺激碘的摄取、激素分泌和腺体生长。Gq通路参与碘的有机化,用于激素合成。TSH分泌受到生长抑素的抑制。TSH的过度表达会导致甲状腺功能亢进,而TSH表达降低则会导致甲状腺功能减退。[1]
警告
毒性:标准处理(A)
单位定义
1mg/ml溶于0.05M PBS
制备说明
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的个体组织而制备。
重悬
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Physiology, Thyroid Stimulating Hormone
Pirahanchi Y, et al.
StatPearls [Internet] (2023)
Physiology, thyroid stimulating hormone
Pirahanchi Y, et al.
Journal of Separation Science (2018)